5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10524.18 A10524.30
A10524.18EA 37 EUR InStock
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 94-52-0 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-211° Beilstein Reference: 7926
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 207…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005604
Numéro CAS: 94-52-0
EINECS: 202-341-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité