Bromoacétate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromoacetic methyl ester
A10605.0B A10605.18 A10605.30
A10605.0BEA 291 EUR InStock
A10605.0B A10605.18 A10605.30
Bromoacétate de méthyle ≥98%
Bromoacétate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 96-32-2 Molecular Formula: C3H5BrO2 Formula Weight: 152.98 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4585 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 144-145° Beilstein Reference: 506256 UN No.: 2643 MDL No.: MFCD00000189
Formule: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.655
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000189
Numéro CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
ONU: 2643
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité