4-Bromobutyronitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobutanenitrile
A10674.09 A10674.18 A10674.30
A10674.09EA 46.6 EUR InStock
A10674.09 A10674.18 A10674.30
4-Bromobutyronitrile ≥97%
4-Bromobutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 5332-06-9 Molecular Formula: Br(CH2)3CN Formula Weight: 148.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.4780 Odour: Odourless Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 956577 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001971
Formule: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Point d'ébullition: 204…206 °C
Densité: 1.491
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Numéro MDL: MFCD00001971
Numéro CAS: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité