4,5-Diméthylthiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10785.06 A10785.14 A10785.22
A10785.06EA 53.4 EUR InStock
A10785.06 A10785.14 A10785.22
4,5-Diméthylthiazole ≥98%
4,5-Diméthylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 3581-91-7 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.18 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105694 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005336
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 157…158 °C
Densité: 1.070
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005336
Numéro CAS: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité