2-Amino-4-méthylbenzothiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 33.6 EUR InStock
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-méthylbenzothiazole 98%
2-Amino-4-méthylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Formule: C₈H₈N₂S
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005793
Numéro CAS: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité