Acide cyanoacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11045.0B A11045.0I A11045.30
A11045.0BEA 135 EUR InStock
A11045.0B A11045.0I A11045.30
Acide cyanoacétique ≥97%
Acide cyanoacétique
Purity: 99% CAS No.: 372-09-8 Molecular Formula: NCCH2CO2H Formula Weight: 85.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Odourless pH: 1.5 Melting Point: 64-69° Boiling Point: 108°/15mm Beilstein Reference: 506325 Merck Reference: 14,2689 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002677
Formule: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 64…69 °C
Densité: >1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002677
Numéro CAS: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,2689
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité