5-Chlorouracile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11084.06 A11084.14
A11084.06EA 49.3 EUR InStock
A11084.06 A11084.14
5-Chlorouracile ≥98%
5-Chlorouracile
Purity: 98% CAS No.: 1820-81-1 Molecular Formula: C4H3ClN2O2 Formula Weight: 146.53 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127173
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006019
Numéro CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité