1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Méthylphénylthiouréep-Tolylthiourée1-(4-Tolyl)thiouréeN-(4-Méthylphényl)thiourée
A11098.03EA 33.1 EUR InStock
A11098.03 A11098.14 A11098.06
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥97%
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
MW: 166,25 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041190
Numéro CAS: 622-52-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité