4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: ω-Chloro-4-fluorobutyrophénoneγ-Chloro-4-fluorobutyrophénone
A11121.14EA 30.7 EUR InStock
A11121.14 A11121.22
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone 96%
4-Chloro-4'-fluorobutyrophénone
Formule: C₁₀H₁₀ClFO
MW: 200,64 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (0,7 mmHg)
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1,23
Point d'éclair: 152 °C (306 °F)
Numéro MDL: MFCD00001007
Numéro CAS: 3874-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité