4-Propylcyclohexanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11126.22EA 456 EUR InStock
A11126.22 A11126.14
4-Propylcyclohexanone ≥99%
4-Propylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (36 mmHg)
Densité: 0,910
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058690
Numéro CAS: 40649-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité