2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11192.06 A11192.14 A11192.22
A11192.06EA 25.5 EUR InStock
A11192.06 A11192.14 A11192.22
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 27231-36-3 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 5083
Formule: C₈H₈N₂S
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010617
Numéro CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité