Tris(3-chlorophényl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 41.9 EUR InStock
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-chlorophényl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophényl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Formule: C₁₈H₁₂Cl₃P
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013632
Numéro CAS: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité