Acide cholique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11257.14 A11257.22 A11257.36
A11257.14EA 32.9 EUR InStock
A11257.14 A11257.22 A11257.36
Acide cholique ≥98%
Acide cholique
Purity: 98+% CAS No.: 81-25-4 Molecular Formula: C24H40O5 Formula Weight: 408.58 Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 2822009 Merck Reference: 14,2203 Optical Rotation: +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol) MDL No.: MFCD00003672
Formule: C₂₄H₄₀O₅
Point d'ébullition: 545 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003672
Numéro CAS: 81-25-4
EINECS: 201-337-8
Merck Index: 14,2203
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité