2-Acétylthiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11266.03 A11266.06
A11266.03EA 73.3 EUR InStock
A11266.03 A11266.06
2-Acétylthiazole ≥99%
2-Acetylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 24295-03-2 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5480 Odour: Characteristic Boiling Point: 89-91°/12mm Beilstein Reference: 109803 MDL No.: MFCD00005324
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 65.5 °C
Densité: 1.227
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005324
Numéro CAS: 24295-03-2
EINECS: 246-134-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité