Thiophène-2-carbohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11270.06 A11270.14
A11270.06EA 53.2 EUR InStock
A11270.06 A11270.14
Thiophène-2-carbohydrazide ≥98%
Thiophène-2-carbohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 2361-27-5 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: 137-140° Beilstein Reference: 114437
Formule: C₅H₆N₂OS
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005435
Numéro CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité