Tétraphényléthylèneglycol-1,2 ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11421.14 A11421.22
A11421.14EA 59.7 EUR InStock
A11421.14 A11421.22
Tétraphényléthylèneglycol-1,2 ≥98%
Tétraphényléthylèneglycol-1,2
Purity: 98% CAS No.: 464-72-2 Molecular Formula: C26H22O2 Formula Weight: 366.46 Physical Form: Crystalline Melting Point: 174-180° Beilstein Reference: 2061947 Merck Reference: 14,1100 MDL No.: MFCD00004448
Formule: (C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 174…180 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004448
Numéro CAS: 464-72-2
EINECS: 207-356-8
Merck Index: 14,1100
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité