1-Bromo-4-propoxybenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11462.06 A11462.14
A11462.06EA 73.9 EUR InStock
A11462.06 A11462.14
1-Bromo-4-propoxybenzène ≥98%
1-Bromo-4-propoxybenzène
Purity: 98% CAS No.: 39969-56-7 Molecular Formula: C9H11BrO Formula Weight: 215.10 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 238-240° MDL No.: MFCD00156160
Formule: C₉H₁₁BrO
Point d'ébullition: 238…240 °C
Densité: 1.356
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156160
Numéro CAS: 39969-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité