N-Bromophtalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11601.06 A11601.14 A11601.22
A11601.06EA 36.5 EUR InStock
A11601.06 A11601.14 A11601.22
N-Bromophtalimide ≥98%
N-Bromophtalimide
Purity: 98+% CAS No.: 2439-85-2 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 131211
Formule: C₈H₄BrNO₂
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005888
Numéro CAS: 2439-85-2
EINECS: 219-467-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité