Indazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11665.03 A11665.06 A11665.14
A11665.03EA 27.6 EUR InStock
A11665.03 A11665.06 A11665.14
Indazole ≥99%
Indazole
Purity: 99% CAS No.: 271-44-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 146-149° Boiling Point: 270° Merck Reference: 14,4936 MDL No.: MFCD00005691
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 146…149 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005691
Numéro CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 14,4936
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité