4'-Méthoxybutyrophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11737.03 A11737.06 A11737.14
A11737.03EA 28 EUR InStock
A11737.03 A11737.06 A11737.14
4'-Méthoxybutyrophénone 97%
4'-Méthoxybutyrophénone
Purity: 97% CAS No.: 4160-51-4 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 124-128°/4mm MDL No.: MFCD00027138
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 124…128 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.0451 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027138
Numéro CAS: 4160-51-4
EINECS: 223-995-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité