Ácido 3-bromo-2-tenoico ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11935.03 A11935.06
A11935.03EA 31.6 EUR InStock
A11935.03 A11935.06
Ácido 3-bromo-2-tenoico ≥97%
Ácido 3-bromo-2-tenoico
Purity: 97% CAS No.: 7311-64-0 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 195-196° Beilstein Reference: 121585
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Point de fusion: 195…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052291
Numéro CAS: 7311-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité