(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
A12003.14 A12003.22 A12003.36
A12003.14EA 26.8 EUR InStock
A12003.14 A12003.22 A12003.36
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
(3,4-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 93-17-4 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Odour: Characteristic Melting Point: 62-65° Boiling Point: 177-178°/10mm Beilstein Reference: 1956100 MDL No.: MFCD00001911
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001911
Numéro CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité