1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A12010.06 A12010.14 A12010.22
A12010.06EA 30.3 EUR InStock
A12010.06 A12010.14 A12010.22
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène ≥98%
1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 101335-11-9 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Refractive Index: 1.6010 Boiling Point: 96-98°/15mm MDL No.: MFCD00051774
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051774
Numéro CAS: 101335-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité