4-Nitrophtalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12040.06EA 45.1 EUR InStock
A12040.06 A12040.22 A12040.14
4-Nitrophtalimide ≥98%
4-Nitrophtalimide
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005884
Numéro CAS: 89-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité