4-Éthylpyrocatéchol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
A12048.03 A12048.06 A12048.MD
A12048.03EA 93.4 EUR InStock
A12048.03 A12048.06 A12048.MD
4-Éthylpyrocatéchol ≥98%
4-Éthylpyrocatéchol
Purity: 98% CAS No.: 1124-39-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 37-40° Boiling Point: 105-107°/0.5mm MDL No.: MFCD00015847
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015847
Numéro CAS: 1124-39-6
EINECS: 214-397-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité