4-Nitropyrocatéchol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12122.06 A12122.14 A12122.22
A12122.06EA 49.9 EUR InStock
A12122.06 A12122.14 A12122.22
4-Nitropyrocatéchol ≥98%
4-Nitropyrocatéchol
Purity: 98+% CAS No.: 3316-09-4 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 1867508
Formule: C₆H₅NO₄
Point de fusion: 174…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007242
Numéro CAS: 3316-09-4
EINECS: 222-009-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité