3-Méthylpyrocatéchol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylcatechol, 3-Methylbenzene-1,2-diol
A12324.14 A12324.22
A12324.14EA 124 EUR InStock
A12324.14 A12324.22
3-Méthylpyrocatéchol ≥98%
3-Méthylpyrocatéchol
Purity: 98% CAS No.: 488-17-5 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 62-68° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 774602 MDL No.: MFCD00016435
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 62…68 °C
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016435
Numéro CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité