4-Chlorobenzoylacétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A12364.06 A12364.14 A12364.22
A12364.06EA 69.7 EUR InStock
A12364.06 A12364.14 A12364.22
4-Chlorobenzoylacétonitrile ≥98%
4-Chlorobenzoylacétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4640-66-8 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 743368
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051625
Numéro CAS: 4640-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité