3-Chloro-N-méthylaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12418.06EA 98.8 EUR InStock
A12418.06 A12418.03
3-Chloro-N-méthylaniline ≥97%
3-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Densité: 1,163
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052014
Numéro CAS: 7006-52-2
EINECS: 000-000-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité