5-Nitrouracile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12448.14 A12448.22 A12448.36
A12448.14EA 53.8 EUR InStock
A12448.14 A12448.22 A12448.36
5-Nitrouracile ≥98%
5-Nitrouracile
Purity: 98+% CAS No.: 611-08-5 Molecular Formula: C4H3N3O4 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 300° Beilstein Reference: 10410
Formule: C₄H₃N₃O₄
Point de fusion: ∼ 300 °C
Densité: 1.807 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006021
Numéro CAS: 611-08-5
EINECS: 210-250-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité