Acide 2-thénoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
A12514.14 A12514.22 A12514.36
A12514.14EA 28.9 EUR InStock
A12514.14 A12514.22 A12514.36
Acide 2-thénoïque ≥99%
Acide 2-thénoïque
Purity: 99% CAS No.: 527-72-0 Molecular Formula: C5H4O2S Formula Weight: 128.15 Melting Point: 126-130° Boiling Point: 259-261° Merck Reference: 14,9354 MDL No.: MFCD00005437
Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point d'ébullition: 259…261 °C
Point de fusion: 126…130 °C
Densité: 1.42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005437
Numéro CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 14,9354
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité