Phtalimide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phthalic acid imide
A12584.0C A12584.0E A12584.36
A12584.0CEA 342 EUR InStock
A12584.0C A12584.0E A12584.36
Phtalimide ≥99%
Phtalimide
Purity: 99% CAS No.: 85-41-6 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.14 Flash Point: 165°(329°F) Odour: Odourless pH: 3.8 Melting Point: 232-236° Boiling Point: 366° Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in aqueous alkali hydroxides Beilstein Reference: 118522 Merck Reference: 14,7373 MDL No.: MFCD00005881
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 366 °C
Point de fusion: 232…236 °C
Densité: 1.21
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005881
Numéro CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 14,7373
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité