6-Aminobenzothiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzothiazole-6-ylamine
A12601.06EA 207 EUR InStock
A12601.06 A12601.03
6-Aminobenzothiazole ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015461
Numéro CAS: 533-30-2
Merck Index: 14,425
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité