Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
A12626.APEA 194 EUR InStock
A12626.AP A12626.AE A12626.0F
Tétrabutylammonium hydroxyde 40% (p/p) dans le methanol
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Densité: 0,910
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité