Iodure de triméthylsulfonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12639.0B A12639.18 A12639.30
A12639.0BEA 953 EUR InStock
A12639.0B A12639.18 A12639.30
Iodure de triméthylsulfonium ≥99%
Iodure de triméthylsulfonium
Purity: 99% CAS No.: 2181-42-2 Molecular Formula: (CH3)3SI Formula Weight: 204.07 Melting Point: ca 215° subl. Beilstein Reference: 3555192
Formule: C₃H₉IS
MW: 204,07 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C (subl.)
Densité: 1.922 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011632
Numéro CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité