Acide trans-2-penténoïque ≥90% remainder other isomers
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12689.09 A12689.18
A12689.09EA 58.4 EUR InStock
A12689.09 A12689.18
Acide trans-2-penténoïque ≥90% remainder other isomers
Acide trans-2-penténoïque
Purity: 90+% CAS No.: 13991-37-2 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Pungent Melting Point: 8-10° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 1720312 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002704
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 200…203 °C
Point de fusion: 8…10 °C
Densité: 0.992
Point d'éclair: 102 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002704
Numéro CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité