α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
A12749.03 A12749.06
A12749.03EA 43.1 EUR InStock
A12749.03 A12749.06
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène 98%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluène
Purity: 98% CAS No.: 368-71-8 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 909258 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042456
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042456
Numéro CAS: 368-71-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité