Tétraphénylcyclopentadiénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone
A12756.06 A12756.14 A12756.22
A12756.06EA 36 EUR InStock
A12756.06 A12756.14 A12756.22
Tétraphénylcyclopentadiénone ≥98%
Tétraphénylcyclopentadiénone
Purity: 98% CAS No.: 479-33-4 Molecular Formula: C29H20O Formula Weight: 384.48 Melting Point: 217-219° Beilstein Reference: 683115
Formule: C₂₉H₂₀O
MW: 384,48 g/mol
Point de fusion: 217…219 °C
Densité: 1.233 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001407
Numéro CAS: 479-33-4
EINECS: 207-530-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité