4-Isopropoxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12760.03EA 34.4 EUR InStock
A12760.03 A12760.14 A12760.06
4-Isopropoxybenzaldéhyde ≥97%
4-Isopropoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052357
Numéro CAS: 18962-05-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité