Iodotriméthylsilane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A12902.06 A12902.14 A12902.22 A12902.30
A12902.06EA 38.8 EUR InStock
A12902.06 A12902.14 A12902.22 A12902.30
Iodotriméthylsilane ≥97% stabilisé
Iodotriméthylsilane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 16029-98-4 Molecular Formula: C3H9ISi Formula Weight: 200.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 1731136 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00001028
Formule: C₃H₉ISi
MW: 200,09 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1.440
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001028
Numéro CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité