Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12940.22EA 719 EUR InStock
A12940.22 A12940.14 A12940.06
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique ≥98%
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 327 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014362
Numéro CAS: 1878-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité