Acide (4-chlorophénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-CPA
A13065.22EA 33.6 EUR InStock
A13065.22 A13065.36 A13065.0E
Acide (4-chlorophénoxy)acétique ≥98%
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…161 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004305
Numéro CAS: 122-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité