Acide (2-tolyloxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
A13076.09 A13076.18 A13076.30
A13076.09EA 50.5 EUR InStock
A13076.09 A13076.18 A13076.30
Acide (2-tolyloxy)acétique ≥98%
Acide (2-tolyloxy)acétique
Purity: 98% CAS No.: 1878-49-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1943465
Formule: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014354
Numéro CAS: 1878-49-5
EINECS: 217-517-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité