N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13141.06 A13141.14 A13141.22
A13141.06EA 74.6 EUR InStock
A13141.06 A13141.14 A13141.22
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide 97%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Purity: 97% CAS No.: 24589-78-4 Molecular Formula: C6H12F3NOSi Formula Weight: 199.25 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3800 Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1941550 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000411
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 130…132 °C
Densité: 1.076
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité