Bentonite, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
BE125-12KG BE125-2.5KG BE125-22.5KGB BE125-500GM
SPCMBE125-12KGEA 1430 EUR InStock
SPCMBE125-12KG SPCMBE125-2.5KG SPCMBE125-22.5KGB SPCMBE125-500GM
Bentonite, en poudre NF
Bentonite
Bentonite, Powder, NF is used as suspending and emulsifying agent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Densité: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130611
Numéro CAS: 1302-78-9
EINECS: 215-108-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité