2-Chlorobenzoylacétonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13611.06 A13611.14 A13611.22
A13611.06EA 46.2 EUR InStock
A13611.06 A13611.14 A13611.22
2-Chlorobenzoylacétonitrile 95%
2-Chlorobenzoylacétonitrile
Purity: 98% CAS No.: 40018-25-5 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 54-58° Beilstein Reference: 2413204
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051624
Numéro CAS: 40018-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité