Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14 A13655.22
A13655.14EA 78.8 EUR InStock
A13655.14 A13655.22
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique ≥98%
Acide 3-(4-méthoxyphényl)propionique
Purity: 98% CAS No.: 1929-29-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1953326
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002777
Numéro CAS: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité