Acide 3-fluorophtalique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13656.14 A13656.06
A13656.14EA 339 EUR InStock
A13656.14 A13656.06
Acide 3-fluorophtalique ≥97%
Acide 3-fluorophtalique
Purity: 97% CAS No.: 1583-67-1 Molecular Formula: C8H5FO4 Formula Weight: 184.12 Odour: Odourless Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 2616684 MDL No.: MFCD00039524
Formule: C₈H₅FO₄
Point de fusion: ∼ 170 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité