Acide isoxazole-5-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13739.06EA 241 EUR InStock
A13739.06 A13739.03
Acide isoxazole-5-carboxylique ≥98%
Acide isoxazole-5-carboxylique
Formule: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Point de fusion: 141…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156151
Numéro CAS: 21169-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité