2-Isobutylthiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13759.06 A13759.14
A13759.06EA 70.1 EUR InStock
A13759.06 A13759.14
2-Isobutylthiazole ≥99%
2-Isobutylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 18640-74-9 Molecular Formula: C7H11NS Formula Weight: 141.24 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4960 Odour: Characteristic Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 507823 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005334
Formule: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Point d'ébullition: 172…173 °C
Densité: 0.998
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005334
Numéro CAS: 18640-74-9
EINECS: 242-470-1
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité